Learn More
2,3-Dimetil-2-buteno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10734281 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10734281 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10061690 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10574454 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10734281 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 156591000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 563-79-1 | C6H12 | 84.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 563-79-1
Fórmula molecular C6H12
Peso molecular (g/mol) 84.15
Número MDL MFCD00008897
Clave InChI WGLLSSPDPJPLOR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-dimethyl-2-butene, tetramethylethylene, 2-butene, 2,3-dimethyl, 2,3-dimethylbutene-2, 1,1,2,2-tetramethylethylene, tetramethylethene, 2,3-dimethyl-but-2-ene, ch3 2c=c ch3 2, 2-butene,3-dimethyl, acmc-1akps
PubChem CID 11250
Nombre IUPAC 2,3-dimetilbut-2-eno
SMILES CC(=C(C)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 3-Dimethyl-2-butene
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -75.0°C
Color Incolora
Densidad 0.7000g/mL
Punto de ebullición 73.0°C
Temperatura de inflamación −16°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2C=C(CH3)2
Índice de refracción 1.4110 to 1.4130
Cantidad 100 mL
Beilstein 01, 218
Gravedad específica 0.7
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.15
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,3-Dimethyl-2-butene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.