Learn More
2,3-Dimetil-1-buteno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11307545
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11307545 5 g 5 g
11317545 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11307545 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05675.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 563-78-0 | C6H12 | 84.162 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 563-78-0
Fórmula molecular C6H12
Peso molecular (g/mol) 84.162
Número MDL MFCD00008923
Clave InChI OWWIWYDDISJUMY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-dimethyl-1-butene, 1-butene, 2,3-dimethyl, 2,3-dimethylbutene, 2,3-dimethylbutene-1, 2,3-dimethyl butene, acmc-1aqwm, butene, 2,3-dimethyl, ch3 2chc ch3 =ch2, 1-butene, 2,3-dimethyl-8ci 9ci
PubChem CID 11249
Nombre IUPAC 2,3-dimetilbut-1-eno
SMILES CC(C)C(=C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dimethyl-1-butene
Punto de fusión -157°C
Punto de ebullición 56°C to 57°C
Temperatura de inflamación −18°C (−°F)
Cantidad 5 g
Número UN UN3295
Beilstein 505982
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.16
Porcentaje de pureza 99%