Learn More
2,3-Dimetil-1,3-butadieno, 98 %, estabilizado con BHT, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10065823 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10065823 25 g Frasco de vidrio 25 g
10239653 5 g Frasco de vidrio 5 g
10025873 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10065823 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 163430250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 513-81-5 | C6H10 | 82.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 513-81-5
Fórmula molecular C6H10
Peso molecular (g/mol) 82.15
Número MDL MFCD00008595
Clave InChI SDJHPPZKZZWAKF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-dimethyl-1,3-butadiene, biisopropenyl, 2,3-dimethylbutadiene, diisopropenyl, 2,3-dimethylenebutane, 1,3-butadiene, 2,3-dimethyl, unii-61tuu25hco, 61tuu25hco, 2,3-dimethyl-buta-1,3-diene, 2,3-diene
PubChem CID 10566
Nombre IUPAC 2,3-dimetilbuta-1,3-dieno
SMILES CC(=C)C(C)=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 3-Dimethyl-1, 3-butadiene
Nombre de nota Stabilized with BHT
Punto de fusión -76.0°C
Color Incolora
Densidad 0.7260g/mL
Punto de ebullición 68.0°C to 69.0°C
Temperatura de inflamación −20°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2C=C(CH3)C(CH3)=CH2
Índice de refracción 1.438
Cantidad 25 g
Beilstein 01, III, 991
Fieser 01,276; 13,45
Índice Merck 15, 3260
Gravedad específica 0.726
Estabilizante 100ppm BHT
Formula Weight (peso de la fórmula) 82.13
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,3-Dimethyl-1,3-butadiene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,3-Dimethyl-1,3-butadiene