Learn More
2,3-Dimetil-1,3-butadieno, 98 %, estabilizado con 100 ppm de BHT, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11326846
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11326846 50 g 50 g
11316846 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11326846 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L04207.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 513-81-5 | C6H10 | 82.15 g/mol
2,3-Dimethyl-1,3-butadiene undergoes Diels Alder cycloaddition reaction and it also participates in polymerization reactions. It is also involved in manufacturing of synthetic rubber.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2,3-dimetil-1,3-butadieno se somete a la reacción de cicloadición de Diels Alder y también participa en las reacciones de polimerización. También interviene en la fabricación de caucho sintético.
Solubilidad
Miscible con cloroformo. No miscible con agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 513-81-5
Fórmula molecular C6H10
Peso molecular (g/mol) 82.15
Número MDL MFCD00008595
Clave InChI SDJHPPZKZZWAKF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-dimethyl-1,3-butadiene, biisopropenyl, 2,3-dimethylbutadiene, diisopropenyl, 2,3-dimethylenebutane, 1,3-butadiene, 2,3-dimethyl, unii-61tuu25hco, 61tuu25hco, 2,3-dimethyl-buta-1,3-diene, 2,3-diene
PubChem CID 10566
Nombre IUPAC 2,3-dimetilbuta-1,3-dieno
SMILES CC(=C)C(C)=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dimethyl-1,3-butadiene
Nombre de nota stabilized with 100ppm BHT
Punto de fusión -76°C
Densidad 0.726
Punto de ebullición 68°C to 69°C
Temperatura de inflamación −1°C (30°F)
Índice de refracción 1.438
Cantidad 50 g
Número UN UN3295
Beilstein 605285
Índice Merck 14,3238
Información de solubilidad Miscible with chloroform. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 82.15
Porcentaje de pureza 98%