Learn More
2,3-Dihidrofurano, TRC
Código de producto. 30378240
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30378240 1 L 1 litro
30372343 250 mL -
30370134 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30378240 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4464101L
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1191-99-7
Fórmula molecular C4H6O
Peso molecular (g/mol) 70.09
Sinónimo 4,5-Dihydrofuran, NSC 85221
SMILES C1CC=CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dihydrofuran
Cantidad 1 L
Fórmula InChI InChI=1S/C4H6O/c1-2-4-5-3-1/h1,3H,2,4H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 70.0419