Learn More
2,3-Dihidrofurano, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11428967
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11428967 500 g 500 g
11408967 25 g 25 g
11418967 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11428967 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20575.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 1191-99-7 | C4H6O | 70.09 g/mol
2,3-Dihydrofuran is a versatile reagent used in lanthanide-catalyzed Diels-Alder reactions with 2-pyrones and in Rh(II)-stabilized cycloadditions with vinylcarbenoids. It is applied for alkylation by active methylene compounds, catalyzed by trans-Dichlorobis(triphenyl­phosphine)­palladium(II). It is also used in the preparation of biologically active compounds such as antitumor agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2,3-Dihidrofurano es un reactivo versátil utilizado en reacciones de Diels-Alder catalizadas mediante lantanidos con 2-pironas y en cicloadiciones estabilizadas con Rh(II) con vinilcarbonoides. Se aplica para la alquilación mediante compuestos activos de metileno, catalizados por trans-diclorobis(trifenil­fosfina)­paladio(II). También se utiliza en la preparación de compuestos biológicamente activos, como los agentes antitumorales.
Solubilidad
Soluble en agua a 20 °C, 20 g/l y cloroformo.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes y de fuentes de aire. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Proteger del calor. Mantener refrigerado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1191-99-7
Fórmula molecular C4H6O
Peso molecular (g/mol) 70.09
Número MDL MFCD00003205
Clave InChI JKTCBAGSMQIFNL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 70934
ChEBI CHEBI:51662
Nombre IUPAC 2,3-dihidrofurano
SMILES C1CC=CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dihydrofuran
Densidad 0.927
Punto de ebullición 54°C to 55°C
Temperatura de inflamación −24°C (−11°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.4245
Cantidad 500 g
Número UN UN3271
Beilstein 103168
Sinónimo 4,5-dihydrofuran, furan, 2,3-dihydro, furan, dihydro, dihydrofuran, 2,3 dihydrofuran, dihydrofurane, 2,3dihydrofuran, furan,3-dihydro, 2,3-dihydrofurane, 2,3-dihydro-furan
Información de solubilidad Soluble in water at 20°C,20g/L and chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 70.09
Porcentaje de pureza ≥98%