Learn More
Ácido 2,3-difluorofenilacético, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11422738
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11422738 5 g 5 g
11412738 1 g 1 g
11414110 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11422738 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16728.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 145689-41-4 | C8H6F2O2 | 172.131 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 145689-41-4
Fórmula molecular C8H6F2O2
Peso molecular (g/mol) 172.131
Número MDL MFCD00040968
Clave InChI UXSQXUSJGPVOKT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-difluorophenylacetic acid, 2-2,3-difluorophenyl acetic acid, 2,3-difluorophenyl acetic acid, 2,3-difluorophenylaceticacid, benzeneacetic acid, 2,3-difluoro, 2,3-difluorobenzeneacetic acid, rarechem al bo 0630, pubchem1916, acmc-1crot
PubChem CID 520772
Nombre IUPAC Ácido 2-(2,3-difluorofenil)acético
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)F)F)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Difluorophenylacetic acid
Punto de fusión 117°C to 119°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.13
Porcentaje de pureza 98%