Learn More
Ácido 2,3-difluorofenilacético, 97 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10381280 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10381280 1 g 1 g
10008089 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10381280 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 435470010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 145689-41-4
Fórmula molecular C8H6F2O2
Peso molecular (g/mol) 172.13
Número MDL MFCD00040968
Clave InChI UXSQXUSJGPVOKT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-difluorophenylacetic acid, 2-2,3-difluorophenyl acetic acid, 2,3-difluorophenyl acetic acid, 2,3-difluorophenylaceticacid, benzeneacetic acid, 2,3-difluoro, 2,3-difluorobenzeneacetic acid, rarechem al bo 0630, pubchem1916, acmc-1crot
PubChem CID 520772
Nombre IUPAC Ácido 2-(2,3-difluorofenil)acético
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)F)F)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 3-Difluorophenylacetic acid
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 117.0°C to 119.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.13
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,3-Difluorophenylacetic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.