Learn More
2,3-Difluorobenzonitrilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11445736
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11445736 5 g 5 g
11435736 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11445736 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20811.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 21524-39-0 | C7H3F2N | 139.105 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21524-39-0
Fórmula molecular C7H3F2N
Peso molecular (g/mol) 139.105
Número MDL MFCD00009976
Clave InChI GKPHNZYMLJPYJJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzonitrile, 2,3-difluoro, 2,3-difluorobenzenecarbonitrile, ncr bf cf, difluorobenzonitrile, pubchem1564, acmc-209flg, 2,3-difluorobenzonitril, 2,3-difluoro-benzonitrile, 2.3-difluoro benzonitrile, ksc493a8b
PubChem CID 88935
Nombre IUPAC 2,3-difluorobenzonitrilo
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)F)F)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Difluorobenzonitrile
Densidad 1.254
Punto de ebullición 187°C to 188°C
Temperatura de inflamación 75°C (167°F)
Olor Almond-like
Índice de refracción 1.4882
Cantidad 5 g
Número UN UN3276
Beilstein 2085621
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.11
Porcentaje de pureza 99%