Learn More
2,3-Difluorobenzonitrile, 98%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10677304 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10677304 5 g Glass bottle 5 g
10492641 1 g Glass bottle 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10677304 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 303660050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21524-39-0
Fórmula molecular C7H3F2N
Peso molecular (g/mol) 139.105
Número MDL MFCD00009976
Clave InChI GKPHNZYMLJPYJJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzonitrile, 2,3-difluoro, 2,3-difluorobenzenecarbonitrile, ncr bf cf, difluorobenzonitrile, pubchem1564, acmc-209flg, 2,3-difluorobenzonitril, 2,3-difluoro-benzonitrile, 2.3-difluoro benzonitrile, ksc493a8b
PubChem CID 88935
Nombre IUPAC 2,3-difluorobenzonitrilo
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)F)F)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 3-Difluorobenzonitrile
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Yellow
Densidad 1.25g/mL
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass bottle
Fórmula lineal FC6H3CN
Índice de refracción 1.4872 to 1.4892 (20°C, 589nm)
Cantidad 5 g
Número UN 2810
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.11
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Liquid