Learn More
Bromuro de 2,3-dicloro-6-fluorobencílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11346909
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11346909 5 g 5 g
11336909 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11346909 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26800.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 886497-51-4
Fórmula molecular C7H4BrCl2F
Peso molecular (g/mol) 257.911
Número MDL MFCD04115873
Clave InChI RXHTVFRUZNHYSD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-dichloro-6-fluorobenzyl bromide, 2-bromomethyl-3,4-dichloro-1-fluorobenzene, 2-bromomethyl-3,4-dichloro-1-fluoro-benzene, 1,2-dichloro-4-fluoro-3-bromomethyl benzene, 3-bromomethyl-1,2-dichloro-4-fluorobenzene, benzene,2-bromomethyl-3,4-dichloro-1-fluoro
PubChem CID 3824079
Nombre IUPAC 3-(bromometil)-1,2-dicloro-4-fluorobenceno
SMILES C1=CC(=C(C(=C1F)CBr)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dichloro-6-fluorobenzyl bromide
Cantidad 5 g
Número UN UN3265
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.92
Porcentaje de pureza 97%