CAS RN 886497-51-4
IUPAC Nombre:
2-(bromomethyl)-3,4-dichloro-1-fluorobenzene
Sinónimos:
2-(bromomethyl)-3,4-dichloro-1-fluorobenzene
Peso molecular (g/mol):
257.91
Fórmula molecular:
C7H4BrCl2F
InChi Key:
RXHTVFRUZNHYSD-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
FC1=C(CBr)C(Cl)=C(Cl)C=C1
1
–
1
de
1
resultados
1
Bromuro de 2,3-dicloro-6-fluorobencílico, 97 %, Thermo Scientific™
CAS: 886497-51-4 Fórmula molecular: C7H4BrCl2F Peso molecular (g/mol): 257.911 Número MDL: MFCD04115873 Clave InChI: RXHTVFRUZNHYSD-UHFFFAOYSA-N Sinónimo: 2,3-dichloro-6-fluorobenzyl bromide,2-bromomethyl-3,4-dichloro-1-fluorobenzene,2-bromomethyl-3,4-dichloro-1-fluoro-benzene,1,2-dichloro-4-fluoro-3-bromomethyl benzene,3-bromomethyl-1,2-dichloro-4-fluorobenzene,benzene,2-bromomethyl-3,4-dichloro-1-fluoro PubChem CID: 3824079 Nombre IUPAC: 3-(bromometil)-1,2-dicloro-4-fluorobenceno SMILES: C1=CC(=C(C(=C1F)CBr)Cl)Cl