Learn More
Ácido 2,3-dibromopiridina-4-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15434327
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15434327 1 g 1 g
15444327 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15434327 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31708.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1020056-98-7 | Molecular Formula: C6H3Br2NO2 | Molecular Weight: 280.903 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1020056-98-7
Fórmula molecular C6H3Br2NO2
Peso molecular (g/mol) 280.903
Número MDL MFCD09997708
Clave InChI ICISUZSRQHUJKX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-dibromoisonicotinic acid, 2,3-dibromo-4-pyridinecarboxylic acid, acmc-20ahus, 2,3-dibromopyridine-4-carboxylicacid
PubChem CID 26967070
Nombre IUPAC ácido 2,3-dibromopiridina-4-carboxílico
SMILES C1=CN=C(C(=C1C(=O)O)Br)Br
Specifikationer
Nombre del producto químico o material 2,3-Dibromopyridine-4-carboxylic acid
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.9
Porcentaje de pureza 97%
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.