Learn More
2-[3-(Clorometilo)piperidino]-6-metilpiracina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10738265
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10738265 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10472474 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10738265 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC59024CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 937795-92-1
Fórmula molecular C11H16ClN3
Peso molecular (g/mol) 225.72
Número MDL MFCD09879918
Clave InChI DTVYKEHYUMEUFH-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2-3-chloromethyl piperidin-1-yl-6-methylpyrazine, 2-3-chloromethyl piperidino-6-methylpyrazine, 2-3-chloromethyl piperidyl-6-methylpyrazine
PubChem CID 24229601
Nombre IUPAC 2-[3-(clorometil)piperidin-1-il]-6-metilpiracina
SMILES CC1=CN=CC(=N1)N1CCCC(CCl)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[3-(Chloromethyl)piperidino]-6-methylpyrazine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.72
Porcentaje de pureza 97%