Learn More
Ácido 2,3,6-trifluorofenilacético, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10423464 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10423464 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Código de producto. 10423464 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 426030010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 3, 6-Trifluorophenylacetic acid
CAS 114152-23-7
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 111.0°C to 114.0°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H5F3O2
Fórmula lineal F3C6H2CH2COOH
Número MDL MFCD00061217
Cantidad 1 g
Sinónimo 2,3,6-trifluorophenylacetic acid, 2-2,3,6-trifluorophenyl acetic acid, 2,3,6-trifluorophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 2,3,6-trifluoro, pubchem7293, acmc-1c5f9, rarechem al bo 0509, 2,3,6-trifluorophenylaceticacid, 2,3,6-trifluorophenylaceitc acid, 2,3,6-trifluorobenzeneacetic acid
Clave InChI QRAZASHLGLHKEB-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C(=C1F)CC(=O)O)F)F
Nombre IUPAC ácido 2-(2,3,6-trifluorofenil)acético
Peso molecular (g/mol) 190.12
PubChem CID 2777948
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.12
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,3,6-Trifluorophenylacetic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.