Learn More
2,3,5-Trifluoropiridina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11398926
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11398926 1 g 1 g
11308936 5 g 5 g
11318936 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11398926 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19542.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 76469-41-5 | C5H2F3N | 133.073 g/mol
It is employed as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Difícil de mezclar en agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76469-41-5
Fórmula molecular C5H2F3N
Peso molecular (g/mol) 133.073
Número MDL MFCD03001162
Clave InChI JKVOXNTXYMXDHN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyridine, 2,3,5-trifluoro, pubchem8020, 2,3,5-trifluoro-pyridine, ksc494e2b, 2,3,5-tris fluoranyl pyridine, 2,3,5-trifluoropyridine 1g
PubChem CID 2783287
Nombre IUPAC 2,3,5-trifluoropiridina
SMILES C1=C(C=NC(=C1F)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,5-Trifluoropyridine
Densidad 1.4
Punto de ebullición 102°C
Temperatura de inflamación 30°C (86°F)
Índice de refracción 1.423
Cantidad 1 g
Número UN UN1993
Beilstein 6385503
Información de solubilidad Difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.07
Porcentaje de pureza ≥98%