accessibility menu, dialog, popup

UserName

FNFF

CAS RN 76469-41-5

IUPAC Nombre: 2,3,5-trifluoropyridine
Sinónimos: 2,3,5-trifluoropyridine
Peso molecular (g/mol): 133.07
Fórmula molecular: C5H2F3N
InChi Key: JKVOXNTXYMXDHN-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC1=CN=C(F)C(F)=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados