Learn More
2,3,5-Tri-O-bencil-L-arabinofuranosa, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15467659
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15467659 1 g 1 g
15487659 250 mg 250 miligramos
15477659 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15467659 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J66343.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 89615-42-9
Fórmula molecular C26H28O5
Peso molecular (g/mol) 420.505
Número MDL MFCD00053542
Clave InChI NAQUAXSCBJPECG-SSUZURRFSA-N
Sinónimo 2,3,5-tri-o-benzyl-beta-l-arabinofuranose, 2s,3r,4s,5s-3,4-bis benzyloxy-5-benzyloxy methyl tetrahydrofuran-2-ol, 2,3,5-tri-o-benzyl-l-arabinofuranose, 2s,3r,4s,5s-3,4-bis benzyloxy-5-benzyloxy methyl oxolan-2-ol, 2,3,5-tri-o-benzyl-beta-l-arabino-furanose, b-l-arabinofuranose,2,3,5-tris-o-phenylmethyl
PubChem CID 12933788
Nombre IUPAC (2S,3R,4S,5S)-3,4-bis(fenilmetoxi)-5-(fenilmeximetil)oxan-2-ol
SMILES C1=CC=C(C=C1)COCC2C(C(C(O2)O)OCC3=CC=CC=C3)OCC4=CC=CC=C4
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 2,3,5-Tri-O-benzyl-L-arabinofuranose
Color Blanco
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 420.5
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.