Learn More
2,3,5-Tri-o-bencil-D-arabinofuranosa, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15498289
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15498289 5 g 5 g
15488289 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15498289 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J66792.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 37776-25-3 | C26H28O5 | 420.505 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 37776-25-3
Fórmula molecular C26H28O5
Peso molecular (g/mol) 420.505
Número MDL MFCD00080813
Clave InChI NAQUAXSCBJPECG-DYXQDRAXSA-N
Sinónimo 2,3,5-tri-o-benzyl-d-arabinofuranose, 2,3,5-tri-o-benzyl-d-arabinofurannose, 3s,4r,5r-3,4-bis benzyloxy-5-benzyloxy methyl oxolan-2-ol, d-ribose,2,3,5-tris-o-phenylmethyl, 2-o,3-o,5-o-tribenzyl-d-arabinofuranose, 2,3,5-tris-o-phenylmethyl-d-arabinofuranose, 2,3,5-tri-o-benzyl-alpha/beta-d-arabinofuranose, 3s,4r,5r-3,4-bis benzyloxy-5-benzyloxy methyl tetrahydrofuran-2-ol
PubChem CID 11058881
Nombre IUPAC (3S,4R,5R)-3,4-bis(fenilmetoxi)-5-(fenilmeximetil)oxolan-2-ol
SMILES C1=CC=C(C=C1)COCC2C(C(C(O2)O)OCC3=CC=CC=C3)OCC4=CC=CC=C4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,5-Tri-O-benzyl-D-arabinofuranose
Color Blanco
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 420.5
Forma física Polvo