Learn More
2,3,5-Tri-O-bencil-beta-D-ribofuranosa, 98 %
Código de producto. 15437539
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15437539 1 g 1 g
15447539 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15437539 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J66252.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 89361-52-4 | C26H28O5 | 420.505 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
Soluble en cloroformo.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 89361-52-4
Fórmula molecular C26H28O5
Peso molecular (g/mol) 420.505
Número MDL MFCD01864312
Clave InChI NAQUAXSCBJPECG-VEYUFSJPSA-N
Sinónimo 2,3,5-tri-o-benzyl-b-d-ribofuranose, 2,3,5-tri-o-benzyl-beta-d-ribofuranose, 2r,3r,4r,5r-3,4-bis benzyloxy-5-benzyloxy methyl oxolan-2-ol, 2-o,3-o,5-o-tribenzyl-beta-d-ribofuranose, 2r,3r,4r,5r-3,4-bis phenylmethoxy-5-phenylmethoxymethyl, 2r,3r,4r,5r-3,4-bis benzyloxy-5-benzyloxy methyl tetrahydrofuran-2-ol
PubChem CID 57369909
Nombre IUPAC (2R,3R,4R,5R)-3,4-bis(fenilmetoxi)-5-(fenilmeximetil)oxolan-2-ol
SMILES C1=CC=C(C=C1)COCC2C(C(C(O2)O)OCC3=CC=CC=C3)OCC4=CC=CC=C4
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 2,3,5-Tri-O-benzyl-beta-D-ribofuranose
Color Blanco
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in chloroform
Rotación óptica +43° (c=2 in Dioxane)
Formula Weight (peso de la fórmula) 420.5
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.