Learn More
2,3,5-Tri-O-bencil-beta-D-arabinofuranosa
Código de producto. 15478379
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15478379 5 g 5 g
15468379 1 g 1 g
15488379 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15478379 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J66853.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 60933-68-8 | C26H28O5 | 420.505 g/mol
An arabinofuranose derivative.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Un derivado de la arabinofuranosa.
Solubilidad
Soluble en metanol
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60933-68-8
Fórmula molecular C26H28O5
Peso molecular (g/mol) 420.505
Número MDL MFCD00047076
Clave InChI NAQUAXSCBJPECG-FXSWLTOZSA-N
Sinónimo 2,3,5-tri-o-benzyl-beta-d-arabinofuranose, 2,3,5-tri-o-benzyl-b-d-arabinofuranose, 2r,3s,4r,5r-3,4-bis benzyloxy-5-benzyloxy methyl oxolan-2-ol, 2-o,3-o,5-o-tribenzyl-beta-d-arabinofuranose, 2r,3s,4r,5r-3,4-bis benzyloxy-5-benzyloxy methyl tetrahydrofuran-2-ol
PubChem CID 11729473
Nombre IUPAC (2R,3S,4R,5R)-3,4-bis(fenilmetoxi)-5-(fenilmeximetil)oxolan-2-ol
SMILES C1=CC=C(C=C1)COCC2C(C(C(O2)O)OCC3=CC=CC=C3)OCC4=CC=CC=C4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,5-Tri-O-benzyl-beta-D-arabinofuranose
Color Blanco
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 420.5
Forma física Polvo