Learn More
Cloruro de 2-(3,5-difluorofenil)etanoilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10170562
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10170562 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10783843 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10170562 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SEW04659CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 157033-24-4
Fórmula molecular C8H5ClF2O
Peso molecular (g/mol) 190.574
Número MDL MFCD00275597
Clave InChI WMVPARKLYWQLNN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2782723
Nombre IUPAC cloruro de 2-(3,5-difluorofenil)acetilo
SMILES C1=C(C=C(C=C1F)F)CC(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(3, 5-Difluorophenyl)ethanoyl chloride
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal F2C6H3CH2C(O)Cl
Cantidad 250 mg
Sinónimo 2-3,5-difluorophenyl ethanoyl chloride, 2-3,5-difluorophenyl acetyl chloride, 3,5-difluorophenylacetyl chloride, benzeneacetyl chloride, 3,5-difluoro, benzeneacetyl chloride,3,5-difluoro, acmc-20dux9, 3.5-difluorophenylacetyl chloride, 3,5-difluorophenyl acetyl chloride, 3,5-difluorophenyl-acetyl chloride, 3,5-difluoro-phenyl-acetyl chloride
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.58
Porcentaje de pureza 97%