Learn More
Ácido 2-(3,5-difluorofenil)acético, Thermo Scientific™
Código de producto. 10082364
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10082364 100 g 100 g
10066992 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10082364 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SB01687FA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
CAS 105184-38-1
Fórmula molecular C8H6F2O2
Peso molecular (g/mol) 172.131
Clave InChI IGGNSAVLXJKCNH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-difluorophenylacetic acid, 2-3,5-difluorophenyl acetic acid, 3,5-difluorophenylaceticacid, 3,5-difluorobenzeneacetic acid, 3,5-difluorophenyl acetic acid, 3,5-difluoro-phenyl-acetic acid, benzeneacetic acid, 3,5-difluoro, 3,5-diifluorophenylacetic acid, 3,5-difluorophenylac
PubChem CID 145424
Nombre IUPAC Ácido 2-(3,5-difluorofenil)acético
SMILES C1=C(C=C(C=C1F)F)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(3, 5-Difluorophenyl)acetic acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.13
Porcentaje de pureza 97%