Learn More
Ácido 2,3,5,6-tetrafluorobencenoborónico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15449109
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15449109 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15449109 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19826.03
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,5,6-Tetrafluorobenzeneboronic acid
CAS 511295-01-5
Punto de fusión ∼140°C to 145°C
Fórmula molecular C6H3BF4O2
Número MDL MFCD04039310
Cantidad 1 g
Beilstein 9200167
Sinónimo 2,3,5,6-tetrafluorophenyl boronic acid, 2,3,5,6-tetrafluorobenzeneboronic acid, boronic acid, 2,3,5,6-tetrafluorophenyl, boronic acid, b-2,3,5,6-tetrafluorophenyl, acmc-209ks0, 2,3,5,6-tetrafluorophenylboranic acid, 2,3,5,6-tetrakis fluoranyl phenyl boronic acid, boronic acid, 2,3,5,6-tetrafluorophenyl-9ci
Clave InChI SORPNEUIIZJCBF-UHFFFAOYSA-N
SMILES OB(O)C1=C(F)C(F)=CC(F)=C1F
Nombre IUPAC ácido (2,3,5,6-tetrafluorofenil)borónico
Peso molecular (g/mol) 193.89
PubChem CID 2783275
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.9
Porcentaje de pureza 99%