Learn More
2,3,5,6-Tetrafluoro-7,7,8,8-tetracianoquinodimetano, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10460151 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10460151 5 mg Frasco de vidrio 5 miligramos
1 options
Código de producto. 10460151 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 312670050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,5,6-Tetrafluoro-7,7,8,8-tetracyanoquinodimethane
CAS 29261-33-4
Punto de fusión 291.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C12F4N4
Cantidad 5 mg
Sinónimo 2,3,5,6-tetrafluoro-7,7,8,8-tetracyanoquinodimethane, 2,2'-perfluorocyclohexa-2,5-diene-1,4-diylidene dimalononitrile, tcnqf4, 2,3,5,6-tetrafluorotetracyanoquinodimethane, f4-tcnq, tetrafluorotetracyanoquinodimethane, 2-4-dicyanomethylidene-2,3,5,6-tetrafluorocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene propanedinitrile, f4tcnq, tetrafluorotetracyanoquinodimethane anion radical, tetrafluorotetracyanoquinodimethane purifiedbysubl
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform, dichloromethane,, acetic acid
Clave InChI IXHWGNYCZPISET-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(#N)C(=C1C(=C(C(=C(C#N)C#N)C(=C1F)F)F)F)C#N
Nombre IUPAC 2-[4-(dicianometilideno)-2,3,5,6-tetrafluorociclohexa-2,5-dien-1-ilideno]propanodinitrilo
Peso molecular (g/mol) 276.16
PubChem CID 2733307
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.16
Porcentaje de pureza 95%