Learn More
2,3,4-trimetilpentano, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11328025
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11328025 5 g 5 g
11338025 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 11328025 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08176.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 565-75-3 | C8H18 | 114.232 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 565-75-3
Fórmula molecular C8H18
Número MDL MFCD00008924
Clave InChI RLPGDEORIPLBNF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11269
Nombre IUPAC 2,3,4-trimetilpentano
SMILES CC(C)C(C)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,4-Trimethylpentane
Punto de fusión -110°C
Densidad 0.718
Punto de ebullición 113°C to 115°C
Temperatura de inflamación 5°C (41°F)
Índice de refracción 1.404
Cantidad 5 g
Número UN UN1262
Beilstein 1696869
Sinónimo pentane, 2,3,4-trimethyl, unii-woj1qvr6oa, woj1qvr6oa, 2,3,4-trimethyl-pentane, pentane,3,4-trimethyl, acmc-1ao24, pentane,2,3,4-trimethyl, 4-01-00-00446 beilstein handbook reference, 2,3,4-trimethylpentan-3-yl, 2,3,4-trimethylpentane
Peso molecular (g/mol) 114.232
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.23
Porcentaje de pureza ≥98%