Learn More
2-(3,4-Difluorofenil)-1,3-dioxolano, 98 %
Código de producto. 15465587
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15465587 250 mg 250 miligramos
15455587 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15465587 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32816.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 773101-62-5
Fórmula molecular C9H8F2O2
Peso molecular (g/mol) 186.158
Número MDL MFCD06209066
Clave InChI JDIKHNSLOQHKLX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-3,4-difluorophenyl-1,3-dioxolane, 3,4-difluorobenzaldehyde ethylene ketal, 1,3-dioxolane,2-3,4-difluorophenyl
PubChem CID 24721640
Nombre IUPAC 2-(3,4-difluorofenil)-1,3-dioxolano
SMILES C1COC(O1)C2=CC(=C(C=C2)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(3,4-Difluorophenyl)-1,3-dioxolane
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.16
Porcentaje de pureza 98%