Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2,3,4,6-Tetra-o-bencil-D-glucopiranosa, + 98 %
Código de producto. 11347519
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11347519 1 g 1 g
11357519 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11347519 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor H27888.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4132-28-9 | C34H36O6 | 540.656 g/mol
It is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en cloroformo
Notas
Almacenar a – 20 °C. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4132-28-9
Fórmula molecular C34H36O6
Peso molecular (g/mol) 540.656
Número MDL MFCD00066004
Clave InChI OGOMAWHSXRDAKZ-BKJHVTENSA-N
Sinónimo 2,3,4,6-tetra-o-benzyl-d-glucopyranose, 3r,4s,5r,6r-3,4,5-tris benzyloxy-6-benzyloxy methyl tetrahydro-2h-pyran-2-ol, tetrabenzylglucose, 3r,4s,5r,6r-3,4,5-tris benzyloxy-6-benzyloxy methyl oxan-2-ol, d-glucopyranose, 2,3,4,6-tetrakis-o-phenylmethyl, ksc235o0p, 2,3,4,6-tetra-o-benzylglucopyranose, 2,3,4,6-tetra-o-benzyl glucopyranose, 2,3,4,6-tetra-o-benzyl-glucopyranose, 2,3,4,6-terta-o-benzyl-d-glucopyranose
PubChem CID 10940502
Nombre IUPAC (3R,4S,5R,6R)-3,4,5-tris(fenilmetoxi)-6-(fenilmetoximetil)oxan-2-ol
SMILES C1=CC=C(C=C1)COCC2C(C(C(C(O2)O)OCC3=CC=CC=C3)OCC4=CC=CC=C4)OCC5=CC=CC=C5
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-D-glucopyranose
Punto de fusión 150°C to 155°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 540.65
Porcentaje de pureza ≥98%