Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2,3,4,6-tetra-O-Bencil-alfa-D-glucopiranosa, 98 %
Descripción
It is the intermediate of Voglibose/Dapagliflozin. An important D-glucopyranose derivative for glucosylations and other reactions 1,2; Preparation of the α-glucopyranosyl chloride, synthesis of 1-C-α-D-glucopyranose derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Es el producto intermedio que se utiliza en la Voglibosa y la Dapagliflozina. Además, es un importante derivado de la D-glucopiranosa para glucosilaciones y otras reacciones con preparación 1,2 de cloruro de α-glucopiranosilo, así como para la síntesis de derivados de la 1-C-α-D-glucopiranosa.
Solubilidad
Soluble en CHCl3. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco dentro de un recipiente bien sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
Especificaciones
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | 2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-alpha-D-glucopyranose |
| Punto de fusión | 150°C to 151°C |
| Cantidad | 5 g |
| Información de solubilidad | Soluble in CHCl3. Insoluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 540.65 |
| Porcentaje de pureza | 98% |