Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2,3,4,6-tetra-O-Bencil-alfa-D-glucopiranosa, 98 %
Código de producto. 15464187
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15464187 1 g 1 g
15474187 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15464187 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor H31595.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 6564-72-3 | C34H36O6 | 540.656 g/mol
It is the intermediate of Voglibose/Dapagliflozin. An important D-glucopyranose derivative for glucosylations and other reactions 1,2; Preparation of the α-glucopyranosyl chloride, synthesis of 1-C-α-D-glucopyranose derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es el producto intermedio que se utiliza en la Voglibosa y la Dapagliflozina. Además, es un importante derivado de la D-glucopiranosa para glucosilaciones y otras reacciones con preparación 1,2 de cloruro de α-glucopiranosilo, así como para la síntesis de derivados de la 1-C-α-D-glucopiranosa.
Solubilidad
Soluble en CHCl3. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco dentro de un recipiente bien sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6564-72-3
Fórmula molecular C34H36O6
Peso molecular (g/mol) 540.656
Número MDL MFCD00023849
Clave InChI OGOMAWHSXRDAKZ-RUOAZZEASA-N
Sinónimo 2s,3r,4s,5r,6r-3,4,5-tris benzyloxy-6-benzyloxy methyl tetrahydro-2h-pyran-2-ol, 2,3,4,6-tetra-o-benzyl-a-d-glucopyranose, 2,3,4,6-tetra-o-benzyl-alpha-glucopyranose, 2,3,4,6-tetra-o-benzyl-alpha-d-glucopyranose, 2s,3r,4s,5r,6r-3,4,5-tris benzyloxy-6-benzyloxy methyl oxan-2-ol, pubchem21934, pubchem24349, voglibose tbg impurity, 2,3,4,6-tetra-o-benzyl-alpha-d-glucose, 2,3,4,6-tetra-o-benzyl-alpha-d-gluco-pyranose
PubChem CID 11731256
Nombre IUPAC (2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-tris(fenilmetoxi)-6-(fenilmetoximetil)oxan-2-ol
SMILES C1=CC=C(C=C1)COCC2C(C(C(C(O2)O)OCC3=CC=CC=C3)OCC4=CC=CC=C4)OCC5=CC=CC=C5
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-alpha-D-glucopyranose
Punto de fusión 150°C to 151°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in CHCl3. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 540.65
Porcentaje de pureza 98%