Learn More
2-(3,4,5-Trifluorofenil)etanol, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15495557
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15495557 1 g 1 g
15405567 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15495557 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32800.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 886761-77-9
Fórmula molecular C8H7F3O
Peso molecular (g/mol) 176.138
Número MDL MFCD06660355
Clave InChI VGWRUVISALLMOW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-3,4,5-trifluorophenyl ethanol, 2-3,4,5-trifluorophenyl ethan-1-ol, benzeneethanol, 3,4,5-trifluoro, 3,4,5-trifluorophenethyl alcohol
PubChem CID 17750838
Nombre IUPAC 2-(3,4,5-trifluorofenil)etanol
SMILES C1=C(C=C(C(=C1F)F)F)CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(3,4,5-Trifluorophenyl)ethanol
Índice de refracción 1.4732
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.14
Porcentaje de pureza 96%