Learn More
2,3,4,5-Tetrafluoroanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15427958
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15427958 5 g 5 g
15417958 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15427958 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61417.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5580-80-3 | C6H3F4N | 165.091 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5580-80-3
Fórmula molecular C6H3F4N
Peso molecular (g/mol) 165.091
Número MDL MFCD00025153
Clave InChI BEECAQIHCYTZHC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3,4,5-tetrafluoro-phenylamine, benzenamine, 2,3,4,5-tetrafluoro, aniline, 2,3,4,5-tetrafluoro, benzenamine, tetrafluoro, aniline, 2,3,4,5-tetrafluoro-8ci, pubchem1547, acmc-1ajyg, 2,4,5-tetrafluoroaniline, ksc273e5j, aniline,3,4,5-tetrafluoro
PubChem CID 21757
Nombre IUPAC 2,3,4,5-tetrafluoroanilina
SMILES C1=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)N
Specifications
Nombre del producto químico o material 2,3,4,5-Tetrafluoroaniline
Punto de fusión 27°C to 29°C
Color Blanco a marrón
Punto de ebullición 78°C
Temperatura de inflamación 79°C (174°F)
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.09
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo