Learn More
Ácido 2,3,4,5,6-pentafluorofenilacético, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11490567
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11490567 5 g 5 g
11480567 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11490567 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22430.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 653-21-4 | C8H3F5O2 | 226.102 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 653-21-4
Fórmula molecular C8H3F5O2
Peso molecular (g/mol) 226.102
Número MDL MFCD00004316
Clave InChI LGCODSNZJOVMHV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pentafluorophenylacetic acid, 2,3,4,5,6-pentafluorophenylacetic acid, pentafluorophenyl acetic acid, 2-perfluorophenyl acetic acid, 2-2,3,4,5,6-pentafluorophenyl acetic acid, 2,3,4,5,6-pentafluorphenylacetic acid, benzeneacetic acid, 2,3,4,5,6-pentafluoro, acmc-20aoj2, pentafluorophenylaceticacid, 2-pentafluorophenyl acetic acid
PubChem CID 69553
Nombre IUPAC ácido 2-(2,3,4,5,6-pentafluorofenil)acético
SMILES C(C1=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,4,5,6-Pentafluorophenylacetic acid
Punto de fusión 107°C to 110°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2056612
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.1
Porcentaje de pureza ≥98%