Learn More
Ácido 2,3,4,5,6-pentafluorobencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11479977
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11479977 5 g 5 g
11489977 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11479977 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22922.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1582-24-7 | C6H2BF5O2 | 211.88 g/mol
El ácido 2,3,4,5,6-pentafluorobencenoborónico se utiliza en la reacción de Suzuki catalizada con paladio para sintetizar varios compuestos aromáticos de acoplamiento cruzado, por ejemplo, derivados del selenofeno y el tiofeno bis(pentafluorofenil)-sustituido. Sirve como material intermedio y materia prima en la industria farmacéutica y química. También se utiliza en colorantes y pigmentos. Se puede utilizar para preparar boronatos cíclicos de compuestos bifuncionales.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 2,3,4,5,6-pentafluorobencenoborónico se utiliza en la reacción de Suzuki catalizada con paladio para sintetizar varios compuestos aromáticos de acoplamiento cruzado, por ejemplo, derivados del selenofeno y el tiofeno bis(pentafluorofenil)-sustituido. Sirve como intermediario y materia prima en la industria farmacéutica y química. También se utiliza en colorantes y pigmentos. Se puede utilizar para preparar boronatos cíclicos de compuestos bifuncionales.
Solubilidad
Miscible con alcoholes, acetonitrilo y diclorometano.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes bien sellados. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1582-24-7
Fórmula molecular C6H2BF5O2
Peso molecular (g/mol) 211.88
Número MDL MFCD01074663
Clave InChI VASOMTXTRMYSKD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3,4,5,6-pentafluorobenzeneboronic acid, pentafluorophenylboronic acid, perfluorophenylboronic acid, pentafluorobenzeneboronic acid, boronic acid, pentafluorophenyl, pentafluorophenyl boronic acid, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl boronic acid, boronic acid, b-2,3,4,5,6-pentafluorophenyl, pubchem22760, rarechem ah pb 0049
PubChem CID 2775922
Nombre IUPAC ácido (2,3,4,5,6-pentafluorofenil)borónico
SMILES OB(O)C1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzeneboronic acid
Punto de fusión 250°C to 255°C
Cantidad 5 g
Beilstein 3033960
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Miscible with alcohols,acetonitrile and dichloromethane.
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.88
Porcentaje de pureza 97%