Learn More
2,3,3-Trimetil-1-buteno, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10726171 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10726171 5 g Frasco de vidrio 5 g
10177403 1 g Frasco de vidrio 1 g
10041620 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10726171 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 140130050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 594-56-9 | C7H14 | 98.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 594-56-9
Fórmula molecular C7H14
Peso molecular (g/mol) 98.19
Número MDL MFCD00008850
Clave InChI AUYRUAVCWOAHQN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3,3-trimethyl-1-butene, 1-butene, 2,3,3-trimethyl, triptene, acmc-209mdj, 2,3-trimethyl-1-butene, 1-butene,3,3-trimethyl, 1-butene,2,3,3-trimethyl, ch3 3cc ch3 =ch2
PubChem CID 11669
Nombre IUPAC 2,3,3-trimetilbut-1-eno
SMILES CC(=C)C(C)(C)C
Specifications
Nombre del producto químico o material 2, 3, 3-Trimethyl-1-butene
Nombre de nota 99+%
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 0.7000g/mL
Punto de ebullición 78°C to 80°C
Temperatura de inflamación -17°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3CC(CH3)=CH2
Índice de refracción 1.4015 to 1.4035
Cantidad 5 g
Beilstein 01, 221
Gravedad específica 0.7
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.19
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2,3,3-Trimethyl-1-butene
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.