Learn More
[2.2]Paraciclofano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11410671
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11410671 5 g 5 g
11400671 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11410671 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20136.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1633-22-3 | C16H16 | 208.304 g/mol
2,2]-Paracyclophane is the raw material for the synthesis of parylene which is widely used in microelectronic integrated circuit.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El [2,2]-paraciclofano es la materia prima usada para la síntesis de parileno; se emplea ampliamente en circuitos integrados microelectrónicos.
Solubilidad
No soluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1633-22-3
Fórmula molecular C16H16
Peso molecular (g/mol) 208.304
Número MDL MFCD00003707
Clave InChI OOLUVSIJOMLOCB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2.2 paracyclophane, di-p-xylylene, di-1,4-xylylene, paracyclophane, cyclobis benzene-1,4-dimethylene, tricyclo 8,2,2,24,7 hexadeca-4,6,10,12,13,15-hexaene, 2.2-paracyclophane, tricyclo 8.2.2.24,7 hexadeca-4,6,10,12,13,15-hexaene, 2,2-paracyclophane
PubChem CID 74210
SMILES C1CC2=CC=C(CCC3=CC=C1C=C3)C=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material [2.2]Paracyclophane
Punto de fusión 283°C to 288°C
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Beilstein 1910888
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.3
Porcentaje de pureza 99%