Learn More
[2.2]Paraciclofano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11400671
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11400671 1 g 1 g
11410671 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11400671
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B20136.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1633-22-3 | C16H16 | 208.304 g/mol
2,2]-Paracyclophane is the raw material for the synthesis of parylene which is widely used in microelectronic integrated circuit.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El [2,2]-paraciclofano es la materia prima usada para la síntesis de parileno; se emplea ampliamente en circuitos integrados microelectrónicos.
Solubilidad
No soluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1633-22-3
Fórmula molecular C16H16
Peso molecular (g/mol) 208.304
Número MDL MFCD00003707
Clave InChI OOLUVSIJOMLOCB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2.2 paracyclophane, di-p-xylylene, di-1,4-xylylene, paracyclophane, cyclobis benzene-1,4-dimethylene, tricyclo 8,2,2,24,7 hexadeca-4,6,10,12,13,15-hexaene, 2.2-paracyclophane, tricyclo 8.2.2.24,7 hexadeca-4,6,10,12,13,15-hexaene, 2,2-paracyclophane
PubChem CID 74210
SMILES C1CC2=CC=C(CCC3=CC=C1C=C3)C=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material [2.2]Paracyclophane
Punto de fusión 283°C to 288°C
Olor Odorless
Cantidad 1 g
Beilstein 1910888
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.3
Porcentaje de pureza 99%