Learn More
[2,2]-Paraciclofano, 99%
Código de producto. 15580524 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15580524 1 g 1 g
15590524 5 g 5 g
15500534 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15580524 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 291600010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1633-22-3 | C16H16 | 208,3 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1633-22-3
Fórmula molecular C16H16
Peso molecular (g/mol) 208.3
Clave InChI OOLUVSIJOMLOCB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2.2 paracyclophane, di-p-xylylene, di-1,4-xylylene, paracyclophane, cyclobis benzene-1,4-dimethylene, tricyclo 8,2,2,24,7 hexadeca-4,6,10,12,13,15-hexaene, 2.2-paracyclophane, tricyclo 8.2.2.24,7 hexadeca-4,6,10,12,13,15-hexaene, 2,2-paracyclophane
PubChem CID 74210
SMILES C1CC2=CC=C(CCC3=CC=C1C=C3)C=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material [2,2]-Paracyclophane
Punto de fusión 285.0°C to 288.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in toluene
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.3
Porcentaje de pureza 99%
RU– Solo para uso en investigación