Learn More
2,2'-Metilenebis(6-tert-butil-p-cresol), TRC
Código de producto. 30135555
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135555 100 g 100 g
30007584 5 g 5 g
30004558 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135555 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM303938100G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 119-47-1
Fórmula molecular C23 H32 O2
Peso molecular (g/mol) 340.5
Sinónimo p-Cresol, 2,2'-methylenebis[6-tert-butyl- (8CI), 2,2'-Methylenebis[6-(1,1-dimethylethyl)-4-methylphenol], 2,2- Methylene bis(4-methyl-6-tert-butyl-phenol), 2,2'-Bis(4-methyl-6-tert-butylphenol)methane, 2,2'-Methylenebis(4-methyl-6-tert-butylphenol), 2,2'-Methylenebis(6-tert-butyl-4-methylphenol), 2,2'-Methylenebis(6-tert-butyl-p-cresol), 2,2'-Methylenebis[4-methyl-6-t-butylphenol], 2,2'-Methylenebis[4-methyl-6-tert-butylphenol], 2,2'-Methylenebis[6-tert-butyl-p-cresol], 2,2'-Methylidenebis(6-tert-butyl-4-methylphenol), 3,3'-Di-tert-butyl-2,2'-dihydroxy-5,5'-dimethyldiphenylmethane, 6,6-Methylenebis(2-tert-butyl-4-methylphenol), 6,6'-Di-tert-butyl-4,4'-dimethyl-2,2'-methylenediphenol, 6,6'-Methylenebis(2-tert-butyl-4-methylphenol), A 02246, AO 1, AO 1 (antioxidant), AO 2246, AO 235, Additin RC 7115, Advastab 405, Agidol 2, Akrochem AO 235, Antage W 400, Anti Ox, Antioxidant 1, Antioxidant 2246, Antioxidant BKF, Antioxidant MBP, Antioxidant NG 2246, Antioxidant OMB, BKF, Baynox Plus, Bis(2-hydroxy-3-tert-butyl-5-methylphenyl)methane, Bis(2-hydroxy-5-methyl-3-tert-butylphenyl)methane, Bis(3-tert-butyl-2-hydroxy-5-methylphenyl)methane, Bis(5-methyl-3-tert-butyl-2-hydroxyphenyl)methane, Bis(6-hydroxy-3-methyl-5-tert-butylphenyl)methane, Bisalkofen BP, CAO 14, CAO 5, Calco 2246, Catolin 14, Chemanox 21, Cyanox 2246, GERI-BP 002A, Ionol 46, Irganox 2246, Lederle 2246, Lowinox 22M46, Lowinox 22M48, MBP 5, MDP, NG 2246, NS 6, NSC 7781, Naftonox 22M46, Noclizer NS 6, Nocrac NS 6, Nonflex MBP, Nonflex MPP, Ongrostab 2246, Plastanox 2246, Product 2246, Santowhite PC, Sumilizer MDP, Sumilizer MDP 9, Sumilizer MDP-S, Vanox MBPC, Vulkanox BKF, Vulkanox BPH, Yoshinox 2246G, Yoshinox 2246R
Nombre IUPAC 2-tert-butil-6-[(3-tert-butil-2-hidroxi-5-metilfenil)metil]-4-metilfenol
SMILES Cc1cc(Cc2cc(C)cc(c2O)C(C)(C)C)c(O)c(c1)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2'-Methylene-bis(6-tert-butyl-4-methylphenol)
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C23H32O2/c1-14-9-16(20(24)18(11-14)22(3,4)5)13-17-10-15(2)12-19(21(17)25)23(6,7)8/h9-12,24-25H,13H2,1-8H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 340.2402