Learn More
2,2'-Metilenebis(4-metilfenol) (~90%), TRC
Código de producto. 30483920
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30483920 1 g 1 g
30464876 500 mg 500 miligramos
30466136 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30483920 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3041981G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3236-63-3
Fórmula molecular C15 H16 O2
Peso molecular (g/mol) 228.286
Sinónimo 2,2'-Methylenebis[4-methylphenol], 2,2'-Dihydroxy-5,5'-dimethyldiphenylmethane, 2,2'-Methylenebis(4-methylphenol), 2,2'-Methylenedi-p-cresol, 2-(2-Hydroxy-5-methylbenzyl)-4-methylphenol, 2-[(2-Hydroxy-5-methylphenyl)methyl]-4-methylphenol, 4,4'-Dimethyl-2,2'-methylenediphenol, Bis(2-hydroxy-5-methylphenyl)methane, Bis(4-methylphenol)-2-Methylene, M 1134
Nombre IUPAC 2-[(2-hidroxi-5-metilfenil)metil]-4-metilfenol
SMILES Cc1ccc(O)c(Cc2cc(C)ccc2O)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2'-Methylenebis(4-methylphenol)
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C15H16O2/c1-10-3-5-14(16)12(7-10)9-13-8-11(2)4-6-15(13)17/h3-8,16-17H,9H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.115