Learn More
2,2'-Metilenbis(4-clorofenol), 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11480483
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11480483 500 g 500 g
11460483 25 g 25 g
11470483 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11480483 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12640.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 97-23-4 | C13H10Cl2O2 | 269.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 97-23-4
Fórmula molecular C13H10Cl2O2
Peso molecular (g/mol) 269.12
Número MDL MFCD00002322
Clave InChI MDNWOSOZYLHTCG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dichlorophen, dichlorophene, dichlorofen, dichlorphen, trivex, 2,2'-methylenebis 4-chlorophenol, didroxan, didroxane, anthiphen, antiphen
PubChem CID 3037
ChEBI CHEBI:34689
Nombre IUPAC 4-cloro-2-[(5-cloro-2-hidroxifenil)metil]fenol
SMILES OC1=CC=C(Cl)C=C1CC1=CC(Cl)=CC=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2'-Methylenebis(4-chlorophenol)
Punto de fusión 172°C to 176°C
Cantidad 500 g
Número UN UN3077
Beilstein 1884514
Índice Merck 14,3071
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.13
Porcentaje de pureza 95%