Learn More
2,2'-Isopropilidenedifenol, TRC
Código de producto. 30009647
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009647 100 mg 100 miligramos
30008850 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30009647 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI822980100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7559-72-0
Fórmula molecular C15H16O2
Peso molecular (g/mol) 228.29
Sinónimo 2,2'-(1-methylethylidene)bisphenol, 2,2'-isopropylidenediphenol, 2,2-Bis(2-hydroxyphenyl)propane, 2,2'-Dian, o,o'-Dian, o-Diphenylolpropane;
Nombre IUPAC 2-[2-(2-hidroxifenil)propan-2-il]fenol
SMILES OC1=CC=CC=C1C(C)(C)C2=C(O)C=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2'-Isopropylidenediphenol
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H16O2/c1-15(2,11-7-3-5-9-13(11)16)12-8-4-6-10-14(12)17/h3-10,16-17H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.115