Learn More
2-(2-Fluorofenil)etanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11325649
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11325649 25 g 25 g
11315649 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11325649 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19998.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 50919-06-7 | C8H9FO | 140.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50919-06-7
Fórmula molecular C8H9FO
Peso molecular (g/mol) 140.16
Número MDL MFCD00002887
Clave InChI HNIGZVZDWCTFPR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluorophenethyl alcohol, 2-2-fluorophenyl ethanol, 2-2-fluorophenyl ethan-1-ol, benzeneethanol, 2-fluoro, 2-fluorophenethylalcohol, 2-2-fluoro-phenyl-ethanol, 2-fluorobenzeneethanol, acmc-1axdv, o-fluorophenethyl alcohol, 2-fluorophenylethyl alcohol
PubChem CID 2733296
Nombre IUPAC 2-(2-fluorofenil)etanol
SMILES OCCC1=CC=CC=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2-Fluorophenyl)ethanol
Densidad 1.045
Punto de ebullición 72°C (1 mmHg)
Temperatura de inflamación 98°C (208°F)
Índice de refracción 1.51
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.16
Porcentaje de pureza 99%