Learn More
2,2-Clorhidrato de difenilpropilamina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11328356
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11328356 1 g 1 g
11338356 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11328356 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L15615.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 40691-66-5 | C15H18ClN | 247.766 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40691-66-5
Fórmula molecular C15H18ClN
Peso molecular (g/mol) 247.766
Número MDL MFCD00008133
Clave InChI AASCJSPDUDWGGQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2-diphenylpropylamine hydrochloride, 2,2-diphenylpropan-1-amine hydrochloride, beta-methyl-beta-phenylphenethylamine hydrochloride, acmc-20aojd, diphenylpropylamine hci, beta-methyl-beta-phenylphenethylamine hcl
PubChem CID 3084798
Nombre IUPAC 2,2-difenilpropan-1-amina; clorhidrato
SMILES CC(CN)(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2-Diphenylpropylamine hydrochloride
Punto de fusión 250°C to 256°C
Cantidad 1 g
Beilstein 3709987
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.77
Porcentaje de pureza ≥98%