Learn More
2,2-Difenilpropionitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11474120
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11474120 5 g 5 g
11419126 10 g 10 g
11429126 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11474120 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17991.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 5558-67-8 | C15H13N | 207.276 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5558-67-8
Fórmula molecular C15H13N
Peso molecular (g/mol) 207.276
Número MDL MFCD00001846
Clave InChI DPVHBXFSKLKYIQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 79677
Nombre IUPAC 2,2-difenilpropanenitrilo
SMILES CC(C#N)(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2-Diphenylpropionitrile
Densidad 1.108
Punto de ebullición 144°C to 145°C (2 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.572
Cantidad 5 g
Número UN UN3276
Beilstein 1955952
Sinónimo 2,2-diphenylpropionitrile, 1,1-diphenylethyl cyanide, 2,2-diphenylpropiononitrile, 2,2-diphenyl propionitrile, .alpha.,.alpha.-diphenylpropionitrile, pubchem12547, acmc-209lnw, 2,2-diphenylpropanitrile, 2,2-diphenyl-propionitrile, 2, 2-diphenyl propionitrile
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.28
Porcentaje de pureza 97%