Learn More
Ácido 2,2-difenipenpenanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2-Diphenylpentanoic Acid |
| CAS | 841-32-7 |
| Fórmula molecular | C17 H18 O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H18O2/c1-2-13-17(16(18)19,14-9-5-3-6-10-14)15-11-7-4-8-12-15/h3-12H,2,13H2,1H3,(H,18,19) |
| SMILES | CCCC(C(=O)O)(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,2-difenilpenanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 254.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 254.1307 |