Learn More
2,2-Difeniletanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10274784 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10274784 2 g Frasco de vidrio 2 g
10153354 10 g Frasco de vidrio 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10274784 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 188220020
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1883-32-5 | C14H14O | 198.26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1883-32-5
Fórmula molecular C14H14O
Peso molecular (g/mol) 198.26
Número MDL MFCD00004729
Clave InChI NYLOEXLAXYHOHH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo beta-phenylphenethyl alcohol, 2,2-diphenyl ethanol, benzeneethanol, .beta.-phenyl, acmc-20aojg, 2,2-diphenyl-ethanol, 2,2-diphenyl-1-ethanol, 2,2-diphenylethan-1-ol, benzeneethanol, b-phenyl, 2,2-diphenylethanol, ksc539o6l
PubChem CID 74662
Nombre IUPAC 2,2-difeniletanol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(CO)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 2-Diphenylethanol
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 53°C to 56°C
Color Blanco
Punto de ebullición 160°C to 162°C (5.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C6H5)2CHCH2OH
Cantidad 2 g
Beilstein 06, II, 640
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.26
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,2-Diphenylethanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.