Learn More
2,2-Difenilacetamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11328195
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Unit Size:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
11328195 25 g 25 g
11318195 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11328195 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L08485.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 4695-13-0 | C14H13NO | 211.264 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4695-13-0
Fórmula molecular C14H13NO
Peso molecular (g/mol) 211.264
Número MDL MFCD00025496
Clave InChI ZXQVXEAZKZFEEP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diphenylacetic acid amide, acetamide, 2,2-diphenyl, alpha-phenylbenzeneacetamide, alpha,alpha-diphenylacetamide, unii-yzx41252dl, 2,2-diphenylethanamide, benzeneacetamide, .alpha.-phenyl, .alpha.,.alpha.-diphenylacetamide, acmc-20aojh, 2,2-diphenylacetamid
PubChem CID 78420
Nombre IUPAC 2,2-difenilacetamida
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)C(=O)N
Specifications
Nombre del producto químico o material 2,2-Diphenylacetamide
Punto de fusión 164°C to 167°C
Cantidad 25 g
Beilstein 1871583
Índice Merck 14,3316
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.26
Porcentaje de pureza 98%