Learn More
2,2-Difenilacetamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11318195
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11318195 5 g 5 g
11328195 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11318195 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08485.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4695-13-0 | C14H13NO | 211.264 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4695-13-0
Fórmula molecular C14H13NO
Peso molecular (g/mol) 211.264
Número MDL MFCD00025496
Clave InChI ZXQVXEAZKZFEEP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diphenylacetic acid amide, acetamide, 2,2-diphenyl, alpha-phenylbenzeneacetamide, alpha,alpha-diphenylacetamide, unii-yzx41252dl, 2,2-diphenylethanamide, benzeneacetamide, .alpha.-phenyl, .alpha.,.alpha.-diphenylacetamide, acmc-20aojh, 2,2-diphenylacetamid
PubChem CID 78420
Nombre IUPAC 2,2-difenilacetamida
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)C(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2-Diphenylacetamide
Punto de fusión 164°C to 167°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1871583
Índice Merck 14,3316
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.26
Porcentaje de pureza 98%