Learn More
2,2-Dimetildecano, TRC
Código de producto. 30387944
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30387944 2.5 g
30378400 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30387944 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4724952.5G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17302-37-3
Fórmula molecular C12H26
Peso molecular (g/mol) 170.33
Sinónimo Decane, 2,2-dimethyl-, 2,2-Dimethyldecane
Nombre IUPAC 2,2-dimetildecanano
SMILES CC(C)(C)CCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2-Dimethyldecane
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H26/c1-5-6-7-8-9-10-11-12(2,3)4/h5-11H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.2035